7-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Isoquinoline-7-carboxylic acid
OR48110-250MG OR48110-100MG OR48110-1G
APOSOR48110-250MGEA 2700 SEK
APOSOR48110-250MG APOSOR48110-100MG APOSOR48110-1G
7-Isoquinolinecarboxylic acid
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Smältpunkt: 295…297 °C
Densitet: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699235
CAS nummer: 221050-96-0