6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480829-1G
OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA
1725
SEK
APOSOR480829-1G
APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Formel:
C₆H₂BrClN₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD17014673 CAS nummer: 1252046-16-4 |