Oxolane-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR480787-1G OR480787-5G
APOSOR480787-1GEA 990 SEK
APOSOR480787-1G APOSOR480787-5G
Oxolane-3-carbonitrile
Oxolane-3-carbonitrile
Formel: C₅H₇NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 14631-44-8