5-Chloro-2-furaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480749-25G OR480749-5G
APOSOR480749-25GEA 1500 SEK
APOSOR480749-25G APOSOR480749-5G
5-Chloro-2-furaldehyde 98%
5-Chloro-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃ClO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02752599
CAS nummer: 21508-19-0