3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480723-1G OR480723-25G OR480723-5G
APOSOR480723-1GEA 910 SEK
APOSOR480723-1G APOSOR480723-25G APOSOR480723-5G
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,01 g/mol
Smältpunkt: 127 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD10000958
CAS nummer: 392662-65-6