1-Methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Methyl-1,2,4-triazole
OR480703-100G OR480703-25G
APOSOR480703-100GEA 2200 SEK
APOSOR480703-100G APOSOR480703-25G
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₃H₅N₃
MW: 83,10 g/mol
Kokpunkt: 177…178 °C
Smältpunkt: 16 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01076192
CAS nummer: 6086-21-1