Isoquinoline-7-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR48070-1G OR48070-250MG
APOSOR48070-1GEA 1450 SEK
APOSOR48070-1G APOSOR48070-250MG
Isoquinoline-7-carbonitrile
Isoquinoline-7-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699231
CAS nummer: 223671-92-9