6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480666-1G
OR480666-5G
APOSOR480666-1GEA
260
SEK
APOSOR480666-1G
APOSOR480666-5G
6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide 95%
Formel:
C₇H₄N₂O₅S Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
22952-24-5 |