Pempidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
OR480665-10G OR480665-25G
APOSOR480665-10GEA 1425 SEK
APOSOR480665-10G APOSOR480665-25G
Pempidine 97%
Pempidine
Formel: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Kokpunkt: 187…188 °C
Densitet: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006493
CAS nummer: 79-55-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III