1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480637-25G OR480637-100G
APOSOR480637-25GEA 745 SEK
APOSOR480637-25G APOSOR480637-100G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formel: C₁₆H₂₁NO₆
Smältpunkt: 96…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00065563
CAS nummer: 30925-18-9