4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480624-10G OR480624-25G
APOSOR480624-10GEA 775 SEK
APOSOR480624-10G APOSOR480624-25G
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09837293
CAS nummer: 310400-38-5