4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR480590-100G
OR480590-25G
APOSOR480590-100GEA
1775
SEK
APOSOR480590-100G
APOSOR480590-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Smältpunkt: 170…175 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00210693 CAS nummer: 105640-07-1 |