2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR480586-100G OR480586-250G
APOSOR480586-100GEA 2275 SEK
APOSOR480586-100G APOSOR480586-250G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Kokpunkt: 67…70 °C
Densitet: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006567
CAS nummer: 33884-43-4