4-Methoxybenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR480581-100G
OR480581-25G
APOSOR480581-100GEA
3050
SEK
APOSOR480581-100G
APOSOR480581-25G
4-Methoxybenzenesulphonamide
4-Methoxybenzenesulphonamide
Formel:
C₇H₉NO₃S Smältpunkt: 111…115 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00025392 CAS nummer: 1129-26-6 |