5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480532-1G OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA 490 SEK
APOSOR480532-1G APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₃BrClNS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09749227
CAS nummer: 824403-26-1