2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480498-1G
OR480498-5G
APOSOR480498-1GEA
875
SEK
APOSOR480498-1G
APOSOR480498-5G
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
2,5-Dichlorobenzothiazole
Formel:
C₇H₃Cl₂NS MW: 204,0764 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00044024 CAS nummer: 2941-48-2 |