Isoquinoline-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR48030-100MG
OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA
175
SEK
APOSOR48030-100MG
APOSOR48030-250MG
Isoquinoline-4-carbonitrile
Isoquinoline-4-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆N₂ Smältpunkt: 104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00957039 CAS nummer: 34846-65-6 |