(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 1200 SEK
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Smältpunkt: 26…28 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09743969
CAS nummer: 22620-34-4