(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480230-1G OR480230-500MG OR480230-5G
APOSOR480230-1GEA 4025 SEK
APOSOR480230-1G APOSOR480230-500MG APOSOR480230-5G
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04125666
CAS nummer: 866039-42-1