1H-Indazole-7-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR48020-1G
OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA
3825
SEK
APOSOR48020-1G
APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Smältpunkt: 160 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD10696804 CAS nummer: 256228-64-5 |