1,5-Anhydro-D-sorbitol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4800T-1G OR4800T-250MG
APOSOR4800T-1GEA 3875 SEK
APOSOR4800T-1G APOSOR4800T-250MG
1,5-Anhydro-D-sorbitol
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formel: C₆H₁₂O₅
Smältpunkt: 142…143 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067386
CAS nummer: 154-58-5
EINECS: 205-829-3