2,5-Dichloro-4-aminophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR47853-1G OR47853-25G OR47853-5G
APOSOR47853-1GEA 375 SEK
APOSOR47853-1G APOSOR47853-25G APOSOR47853-5G
2,5-Dichloro-4-aminophenol
2,5-Dichloro-4-aminophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09743861
CAS nummer: 50392-39-7