4-Amino-2,6-dichlorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
OR4785-100G OR4785-25G
APOSOR4785-100GEA 635 SEK
APOSOR4785-100G APOSOR4785-25G
4-Amino-2,6-dichlorophenol
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Smältpunkt: 167…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007875
CAS nummer: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4