1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR47827-1G OR47827-5G
APOSOR47827-1GEA 175 SEK
APOSOR47827-1G APOSOR47827-5G
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Formel: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
Smältpunkt: 180…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000063
CAS nummer: 636-28-2
EINECS: 211-253-3