2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR4778-1G OR4778-5G OR4778-25G
APOSOR4778-1GEA 1700 SEK
APOSOR4778-1G APOSOR4778-5G APOSOR4778-25G
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde
Formel: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Smältpunkt: 205…208 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216533
CAS nummer: 13481-00-0