2-Amino-4-bromopyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 260 SEK
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-bromopyridine 95%
2-Amino-4-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
Smältpunkt: 142…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646115
CAS nummer: 84249-14-9