5-Chloronicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4770-1G OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA 175 SEK
APOSOR4770-1G APOSOR4770-5G
5-Chloronicotinic acid
5-Chloronicotinic acid
Formel: C₆H₄ClNO₂
Smältpunkt: 169…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128901
CAS nummer: 22620-27-5