2-Chloro-4-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 600 SEK
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chloro-4-nitropyridine
2-Chloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Smältpunkt: 50…56 °C
Flampunkt: 106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00661454
CAS nummer: 23056-36-2