2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4739-1G OR4739-5G OR4739-250MG
APOSOR4739-1GEA 1400 SEK
APOSOR4739-1G APOSOR4739-5G APOSOR4739-250MG
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime
Formel: C₇H₁₅N₃O
Smältpunkt: 154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052662
CAS nummer: 175136-64-8