3-Methylbenzylamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
OR4723-5G
OR4723-25G
APOSOR4723-5GEA
805
SEK
APOSOR4723-5G
APOSOR4723-25G
3-Methylbenzylamine 97%
3-Methylbenzylamine
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Kokpunkt: 202…205 °C Densitet: 0,966 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 81 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008118 CAS nummer: 100-81-2 EINECS: 202-890-8 UN: 2735 ADR: 8,III |