(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR471710-1G OR471710-250MG
APOSOR471710-1GEA 8875 SEK
APOSOR471710-1G APOSOR471710-250MG
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol 95%
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 915925-45-0