Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
OR471667-1G OR471667-25G OR471667-5G
APOSOR471667-1GEA 465 SEK
APOSOR471667-1G APOSOR471667-25G APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290,319 g/mol
Smältpunkt: 152…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672527
CAS nummer: 146727-62-0