Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Leverantör: Apollo Scientific
OR471493-1G OR471493-5G
APOSOR471493-1GEA 1450 SEK
APOSOR471493-1G APOSOR471493-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formel: C₂₅H₁₆Br₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19688472
CAS nummer: 105309-59-9