2-Isobutylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
OR471289-1G
OR471289-250MG
OR471289-5G
APOSOR471289-1GEA
5525
SEK
APOSOR471289-1G
APOSOR471289-250MG
APOSOR471289-5G
2-Isobutylaniline
2-Isobutylaniline
Formel:
C₁₀H₁₅N Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
71182-59-7 |