3-Bromo-5-formylpyridine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR4712-1G OR4712-25G OR4712-5G
APOSOR4712-1GEA 175 SEK
APOSOR4712-1G APOSOR4712-25G APOSOR4712-5G
3-Bromo-5-formylpyridine 97+%
3-Bromo-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Smältpunkt: 98…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03265758
CAS nummer: 113118-81-3