2,4,6-Triiodophenol
Leverantör: Apollo Scientific
OR4709-25G OR4709-5G OR4709-100G
APOSOR4709-25GEA 1475 SEK
APOSOR4709-25G APOSOR4709-5G APOSOR4709-100G
2,4,6-Triiodophenol
2,4,6-Triiodophenol
Formel: C₆H₃I₃O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002179
CAS nummer: 609-23-4