5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR470199-1G OR470199-5G
APOSOR470199-1GEA 3600 SEK
APOSOR470199-1G APOSOR470199-5G
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11156303
CAS nummer: 1020997-14-1