2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
OR470179-1G OR470179-5G
APOSOR470179-1GEA 3375 SEK
APOSOR470179-1G APOSOR470179-5G
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂O₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18379274
CAS nummer: 811450-82-5