(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR470168-1G OR470168-5G
APOSOR470168-1GEA 480 SEK
APOSOR470168-1G APOSOR470168-5G
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokpunkt: 73…78 °C/11mmHg
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068121
CAS nummer: 33901-44-9