3-Acetylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR470156-1G OR470156-5G
APOSOR470156-1GEA 755 SEK
APOSOR470156-1G APOSOR470156-5G
3-Acetylquinoline
3-Acetylquinoline
Formel: C₁₁H₉NO
Kokpunkt: 139 °C
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00030698
CAS nummer: 33021-53-3