5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR470006-1G
OR470006-5G
APOSOR470006-1GEA
755
SEK
APOSOR470006-1G
APOSOR470006-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₇BrN₂ Smältpunkt: 186…191 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06659750 CAS nummer: 115170-40-6 |