2'-Methylacetanilide 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide
OR4696-1KG OR4696-250G OR4696-25G
APOSOR4696-1KGEA 1600 SEK
APOSOR4696-1KG APOSOR4696-250G APOSOR4696-25G
2'-Methylacetanilide 98+%
2'-Methylacetanilide
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Kokpunkt: 296 °C
Smältpunkt: 109…110 °C
Densitet: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014961
CAS nummer: 120-66-1
EINECS: 204-414-4