3-Methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4691-1G OR4691-5G OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA 260 SEK
APOSOR4691-1G APOSOR4691-5G APOSOR4691-25G
3-Methoxypyridine
3-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Kokpunkt: 65 °C/15mmHg
Densitet: 1.083 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00673022
CAS nummer: 7295-76-3