Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR4685-100G
OR4685-25G
APOSOR4685-100GEA
1925
SEK
APOSOR4685-100G
APOSOR4685-25G
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Formel:
C₉H₈Br₂O₂ Smältpunkt: 86…90 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010729 CAS nummer: 74896-66-5 |