2-Cyclopropylisonicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR46710-1G
OR46710-100MG
OR46710-250MG
OR46710-500MG
OR46710-2.5G
APOSOR46710-1GEA
6000
SEK
APOSOR46710-1G
APOSOR46710-100MG
APOSOR46710-250MG
APOSOR46710-500MG
APOSOR46710-2.5G
2-Cyclopropylisonicotinonitrile
2-Cyclopropylisonicotinonitrile
Formel:
C₉H₈N₂ MW: 144.18 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD18089268 CAS nummer: 1020747-85-6 |