Tetrabutylammoniumvätesulfat 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4670-1KG OR4670-500G OR4670-5KG
APOSOR4670-1KGEA 1825 SEK
APOSOR4670-1KG APOSOR4670-500G APOSOR4670-5KG
Tetrabutylammoniumvätesulfat 97%
Tetrabutylammoniumvätesulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Smältpunkt: 168…172 °C
Densitet: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011637
CAS nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5