2-Hydroxybenzoyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR46678-1G OR46678-250MG OR46678-500MG
APOSOR46678-1GEA 7225 SEK
APOSOR46678-1G APOSOR46678-250MG APOSOR46678-500MG
2-Hydroxybenzoyl chloride
2-Hydroxybenzoyl chloride
Formel: C₇H₅ClO₂
Smältpunkt: 17…20 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11169645
CAS nummer: 1441-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III