2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR46664-1G OR46664-250MG
APOSOR46664-1GEA 3700 SEK
APOSOR46664-1G APOSOR46664-250MG
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₃
Smältpunkt: 79…81 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00797988
CAS nummer: 18709-01-8