Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,3'-Dihydroxydiphenyl Disulphide, 3,3'-Dithiodiphenol, 3,3-Disulphanediyldiphenol
OR4665-5G OR4665-25G
APOSOR4665-5GEA 1925 SEK
APOSOR4665-5G APOSOR4665-25G
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Formel: C₁₂H₁₀O₂S₂
Smältpunkt: 89…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094663
CAS nummer: 21101-56-4