6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-6-chloro-3,5-dibromobenzoic acid
OR4663-1G OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA 825 SEK
APOSOR4663-1G APOSOR4663-5G
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid
Formel: C₇H₄Br₂ClNO₂
MW: 329,37 g/mol
Smältpunkt: 212…215 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 143769-25-9